Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de muestra SDS Laemmli, reducción, x6
Código de producto. 15403949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403949 50 mL 50 ml
15493939 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403949 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61337.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    132.65€ / 50 ml
    Ahorro 14.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE
Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE El tampón de muestra Laemmli SDS se utiliza como colorante electroforético para la desnaturalización de proteínas y la monitorización de la parte frontal del gel de desplazamiento. También se utiliza para el análisis de proteínas en gel de poliacrilamida.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • Este compuesto se compone de varios compuestos, incluidos 375 mM Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % glicerol, 9 % β-mercaptoetanol, 0,03 % azul de bromofenol
  • El compuesto SDS presente en el tampón de muestras Laemmli SDS se une de forma no covalente a las proteínas. SDS se carga negativamente y puede enmascarar la carga intrínseca de la proteína que une
Aplicación
  • El tampón de muestra Laemmli SDS se utiliza para desnaturalizar proteínas y para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema SDS-PAGE
  • Este tampón de muestra se utiliza como colorante electroforético para la desnaturalización de proteínas y la monitorización de la parte frontal del gel en marcha
  • También se utiliza para el análisis de gel de proteínas de poliacrilamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Concentración 6X
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE
Cantidad 50 mL
Tipo de producto Tampón de carga de muestras
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate, 2-Mercaptoethanol