Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de muestras SDS Laemmli con pironina Y, reducción, x4
Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE
56.00€ - 73.30€
Especificaciones
Color Rosa
Concentración 4X
Tipo de producto Tampón de carga de muestras
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15470227
Ver documentos
Thermo Scientific™
J62115.AC
25 mL
56.00€
25 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15480227
Ver documentos
Thermo Scientific™
J62115.AD
50 mL
73.30€
50 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Rosa
Tampón de carga de muestras
Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE
4X
Líquido
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Tampón de muestras SDS Laemmli con pironina Y, reducción, x4