Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de muestras SDS Laemmli con pironina Y, reducción, x4
Código de producto. 15470227
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470227 25 mL 25 ml
15480227 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470227 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J62115.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rosa
Concentración 4X
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Hoja de datos de seguridad (SDS-PAGE) de Laemmli
Cantidad 25 mL
Tipo de producto Tampón de carga de muestras