Learn More
Bochem™ Pala cucharón
La pala cucharón Bochem™ está fabricada en acero inoxidable y cuenta con un mango redondo.
36.05€ - 53.75€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable (18/10) |
---|---|
Tipo de mango | Mango redondo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Anchura de la cubeta (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Anchura de la cubeta (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10070841
|
Bochem™
8793 |
200 mL | 300 mm | 90 mm |
36.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10594451
|
Bochem™
8795 |
380 mL | 400 mm | 120 mm |
53.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Acero inoxidable
- Mango redondo
- Diámetro de mango de 8mm
Especificaciones
Acero inoxidable (18/10) | |
Mango redondo |