Learn More
Bochem™ Pala cucharón
Código de producto. 10070841
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 mL
380 mL
Longitud (métrico):
300 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10070841 200 mL 300 mm cada uno
10594451 380 mL 400 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10070841
Marca: Bochem™ 8793
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La pala cucharón Bochem™ está fabricada en acero inoxidable y cuenta con un mango redondo.
  • Acero inoxidable
  • Mango redondo
  • Diámetro de mango de 8mm
Especificaciones
Capacidad (métrico) 200 mL
Material Acero inoxidable (18/10)
Tipo de mango Mango redondo
Longitud (métrico) 300 mm