Learn More
Brady™ Etiquetas para portaobjetos StainerBondz™
El poliéster con una resistencia química superior StainerBondz™ (B-481) está diseñado para su uso en el proceso de tinción de portaobjetos y otros ID de laboratorio que requieren una resistencia química superior
87.15€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/95/EC, MCV 2005/618/EC |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Color | Negra, Blanco |
Acabado | Mate |
Formato | Etiqueta |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10020349
|
Brady™
622006 |
1,9 cm | 2,28 cm | 400/Paq. | N/A | ||||||
Descripción
- Fabricadas con material B-481 y montadas en cinta de la serie R6400
- Poliéster blanco mate
- Permanecen resistentes cuando se exponen al xileno y otros productos químicos que se utilizan habitualmente en el proceso de tinción de portaobjetos
- Los códigos de barras permanecen legibles y las etiquetas siguen adheridas al portaobjetos
- Sin eliminación de impresión, sin deformación de etiquetas ni decoloración
- Compatibles con Brady IP™
Aplicaciones:
Identificación de etiquetas de portaobjetos
Especificaciones
RoHS 2002/95/EC, MCV 2005/618/EC | |
Negra, Blanco | |
Etiqueta | |
Etiquetadora de portaobjetos | |
Impresora LabXpert™ y directiva RoHS |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Poliéster | |
Identificación general, ID de etiquetas de portaobjetos | |
0,9 in |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ Etiquetas para portaobjetos StainerBondz™