Learn More
Brady™ Etiquetas para portaobjetos StainerBondz™
Código de producto. 10020349
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
1,9 cm
Altura (métrico):
2,28 cm
Cantidad:
400/Paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Cantidad unitSize
10020349 1,9 cm 2,28 cm 400/Paq. 1 rollo
1 options
Código de producto. 10020349
Marca: Brady™ 622006
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El poliéster con una resistencia química superior StainerBondz™ (B-481) está diseñado para su uso en el proceso de tinción de portaobjetos y otros ID de laboratorio que requieren una resistencia química superior
  • Fabricadas con material B-481 y montadas en cinta de la serie R6400
  • Poliéster blanco mate
  • Permanecen resistentes cuando se exponen al xileno y otros productos químicos que se utilizan habitualmente en el proceso de tinción de portaobjetos
  • Los códigos de barras permanecen legibles y las etiquetas siguen adheridas al portaobjetos
  • Sin eliminación de impresión, sin deformación de etiquetas ni decoloración
  • Compatibles con Brady IP™
Aplicaciones:
Identificación de etiquetas de portaobjetos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/EC, MCV 2005/618/EC
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Negra, Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto Etiquetadora de portaobjetos
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, ID de etiquetas de portaobjetos
Para utilizar con (equipo) Impresora LabXpert™ y directiva RoHS
Cantidad 400/Paq.
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 1,9 cm
Altura (imperial) 0,9 in
Altura (métrico) 2,28 cm