Learn More
Solución madre fortificante de laboratorio para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
P | 50 μg/ml |
Al | 25 μg/ml |
As | 25 μg/ml |
B | 25 μg/ml |
Ba | 25 μg/ml |
Cr | 25 μg/ml |
Cu | 25 μg/ml |
Fe | 25 μg/ml |
Li | 25 μg/ml |
Mn | 25 μg/ml |
Ni | 25 μg/ml |
Pb | 25 μg/ml |
Sb | 25 μg/ml |
Se | 25 μg/ml |
SiO&subscript_2; | 25 μg/ml |
Sr | 25 μg/ml |
Tl | 25 μg/ml |
Zn | 25 μg/ml |
Cd | 10 μg/ml |
Co | 10 μg/ml |
Mo | 10 μg/ml |
Sn | 10 μg/ml |
V | 10 μg/ml |
Be | 5 μg/ml |
Antígeno | 2,5 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | LFS Solution 1 |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Certificado de análisis | With Certificate of Analysis. |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Técnica | AA, ICP |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Tipo | Certified Reference Material |
Solvent or Matrix | Nitric Acid/Trace Tartaric Acid/Trace Hydrogen Fluoride |
Cantidad | 125 mL |
Grado | Medioambiente |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- LFS Solution 1
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, hydrofluoric acid
Product intended for laboratory use only
Título del producto
Solución madre fortificante de laboratorio para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido