Learn More
Solución madre fortificante de laboratorio para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11455908 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455908 500 mL 500 ml
11445908 125 mL 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455908 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor LFS1500
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
P50 μg/ml
Al25 μg/ml
As25 μg/ml
B25 μg/ml
Ba25 μg/ml
Cr25 μg/ml
Cu25 μg/ml
Fe25 μg/ml
Li25 μg/ml
Mn25 μg/ml
Ni25 μg/ml
Pb25 μg/ml
Sb25 μg/ml
Se25 μg/ml
SiO&subscript_2;25 μg/ml
Sr25 μg/ml
Tl25 μg/ml
Zn25 μg/ml
Cd10 μg/ml
Co10 μg/ml
Mo10 μg/ml
Sn10 μg/ml
V10 μg/ml
Be5 μg/ml
Antígeno2,5 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LFS Solution 1
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Nitric Acid/Trace Tartaric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Cantidad 500 mL
Grado Medioambiente
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Components in 5% HNO3/tr. Tartaric acid/tr. HF. Mercury is supplied separately.
Al    •25μg/mL
Sb    •25μg/mL
As    •25μg/mL
Ba    •25μg/mL
Be    •5μg/mL
B    •25μg/mL
Cd    •10μg/mL
Cr    •25μg/mL
Co    •10μg/mL
Cu    •25μg/mL
Fe    •25μg/mL
Pb    •25μg/mL
Li    •25μg/mL
Mn    •25μg/mL
Hg    •5μg/mL
Mo    •10μg/mL
Ni    •25μg/mL
P    •50μg/mL
Se    •25μg/mL
SiO2    •25μg/mL
Ag    •2.5μg/mL
Sr    •25μg/mL
Tl    •25μg/mL
Sn    •10μg/mL
V    •10μg/mL
Zn    •25μg/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • LFS Solution 1
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio