Learn More
Hirschmann™ Labopette™, variable
Pipeta manual de forma ergonómica, funcionamiento sin esfuerzo y expulsor de puntas.
Marca:  Hirschmann™ 9475406
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11682249
  • 427.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Ajuste de volumen variable
  • Con expulsor de puntas y posibilidad de recalibración
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
1.0%
Yellow, 1-200 μL
Autoclavable
Labopette™
De 2 to 20 μl
0,02 μl
1 Each
ISO 8655
Tip ejector
1
Pipeta de volumen variable
Dispositivo de calibración, número individual y protocolo de pesaje
0.5%
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hirschmann™ Labopette™, variable > Volume (Metric) Range: 2-20 μL