Learn More
Hirschmann™ Labopette™, variable
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 to 3 μl
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 10 mL
De 2 to 20 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ajuste de volumen variable
- Con expulsor de puntas y posibilidad de recalibración
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 4,0% |
| Certificaciones/conformidad | ISO 8655 |
| Puntas compatibles | Transparente, 0,2-10 μl |
| Descripción | Sin expulsor de puntas |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Labopette |
| Tipo | Pipeta de volumen variable |
| Volumen (métrico) | De 0,1 to 3 μl |
| Incluye | Dispositivo de calibración, número individual y protocolo de pesaje |
| Mostrar más |