Learn More
Hirschmann™ Labopette™, variable
Pipeta manual de forma ergonómica, funcionamiento sin esfuerzo y expulsor de puntas.
Marca: Hirschmann™ 9475404
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ajuste de volumen variable
- Con expulsor de puntas y posibilidad de recalibración
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
0.6% | |
Clear: 1-10 mL | |
Autoclavable | |
Labopette™ | |
1 to 10 mL | |
20 μL | |
1 Each |
ISO 8655 | |
Tip ejector | |
1 | |
Pipeta de volumen variable | |
Dispositivo de calibración, número individual y protocolo de pesaje | |
0.3% |
Título del producto
Hirschmann™ Labopette™, variable > Volume (Metric) Range: 1-10 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido