Learn More
Labconco™ Rotor con matraz en forma de pera para concentradores de vacío CentriVap™
Rotores para su uso con matraces en forma de pera de 100 ml en concentradores CentriVap.
Marca:  Labconco™ 7553101
1967.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15133045
  • 3480.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Descripción
Rotor para uso con matraces en forma de pera de 100 ml. 8 orificios. Fabricado con metal revestido de PTFE con concentrador de polipropileno. Fácilmente intercambiable.
Especificaciones
Especificaciones
Negro
Rotor para concentrador
8 matraces con forma de pera de 100 ml
100 mL
15,2 cm
28,95 cm
1,13 kg
Aluminio
Concentrador de vacío CentriVap™
Politetrafluoroetileno (PTFE)
6 in
11,4 in
2,5 lb
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Labconco™ Rotor con matraz en forma de pera para concentradores de vacío CentriVap™ > 100 ml; con revestimiento de PTFE