Learn More
Labconco™ Rotor con matraz en forma de pera para concentradores de vacío CentriVap™
Código de producto. p-4624679 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Material (recubrimiento):
No disponible
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (recubrimiento) unitSize
15123045 No disponible cada uno
15133045 Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15123045 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7553100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rotores para su uso con matraces en forma de pera de 100 ml en concentradores CentriVap.
Rotor para uso con matraces en forma de pera de 100 ml. 8 orificios. Fabricado con aluminio anodizado. Fácilmente intercambiable.
Especificaciones
Color Negro
Material Aluminio
Tipo Rotor para concentrador
Para utilizar con (equipo) Concentrador de vacío CentriVap™
Admite 8 matraces con forma de pera de 100 ml
Material (recubrimiento) No disponible
Volumen (métrico) 100 mL
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 15,2 cm
Diámetro (imperial) 11,4 in
Diámetro (métrico) 28,95 cm
Peso con embalaje (imperial) 2,5 lb
Peso con embalaje (métrico) 1,13 kg