Learn More
Labconco™ Rotor con matraz en forma de pera para concentradores de vacío CentriVap™
Rotores para su uso con matraces en forma de pera de 100 ml en concentradores CentriVap.
Marke:  Labconco™ 7553101
1967.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15133045
  • 3480.00€ / cada uno
Nur noch null auf Lager
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Rotor para uso con matraces en forma de pera de 100 ml. 8 orificios. Fabricado con metal revestido de PTFE con concentrador de polipropileno. Fácilmente intercambiable.
Spezifikation
Spezifikation
Negro
Rotor para concentrador
8 matraces con forma de pera de 100 ml
100 mL
15,2 cm
28,95 cm
1,13 kg
Aluminio
Concentrador de vacío CentriVap™
Politetrafluoroetileno (PTFE)
6 in
11,4 in
2,5 lb
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Labconco™ Rotor con matraz en forma de pera para concentradores de vacío CentriVap™ > 100 ml; con revestimiento de PTFE
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt