Learn More
Labconco™ Conjunto de matraz de liofilización Lyph-Lock™ con juntas cónicas 19/38 estándar
Un matraz Lyph-Lock completo incluye una parte superior e inferior de vidrio y un anillo de caucho
Marca:  Labconco™ 7550800
576.72 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15143035
  • 595.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Descripción
Un matraz Lyph-Lock completo incluye una parte superior e inferior de vidrio y un anillo de caucho
Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima y se garantice una liofilización eficiente. Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización (se venden por separado).
Especificaciones
Especificaciones
3,55 in
Borosilicate Glass
10,3 cm
Flask Kit
3 lb
Joint
90,2 mm
500 ml
4 pulg
Parte superior e inferior de vidrio, junta tórica de caucho de silicona
19/38
Reusable
Plano
1.4 kg
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Labconco™ Conjunto de matraz de liofilización Lyph-Lock™ con juntas cónicas 19/38 estándar > Capacidad: 500 ml