Learn More
Labconco™ Conjunto de matraz de liofilización Lyph-Lock™ con juntas cónicas 19/38 estándar
Código de producto. p-147089 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15103035 25 ml cada uno
15113035 50 ml cada uno
15123035 100 ml cada uno
15153035 750 ml cada uno
15163035 1000 ml cada uno
15133035 250 ml cada uno
15143035 500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15103035 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7550000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un matraz Lyph-Lock completo incluye una parte superior e inferior de vidrio y un anillo de caucho
Un matraz Lyph-Lock completo incluye una parte superior e inferior de vidrio y un anillo de caucho
Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima y se garantice una liofilización eficiente. Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización (se venden por separado).
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 1,33 in
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Borosilicate Glass
Altura (imperial) 1,45 in
Altura (métrico) 3,7 cm
Incluye Parte superior e inferior de vidrio, junta tórica de caucho de silicona
Tipo de producto Flask Kit
Junta cónica estándar 19/38
Peso (imperial) 3 lb
Desechables Reusable
Mouth Style Joint
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 34 mm
Peso (métrico) 1.4 kg