Learn More
Labconco™ Conjunto de matraz de liofilización Lyph-Lock™ con juntas cónicas 19/38 estándar
Un matraz Lyph-Lock completo incluye una parte superior e inferior de vidrio y un anillo de caucho
Marca: Labconco™ 7550400
415.77 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Un matraz Lyph-Lock completo incluye una parte superior e inferior de vidrio y un anillo de caucho
Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima y se garantice una liofilización eficiente. Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización (se venden por separado).
Especificaciones
2,32 in | |
Borosilicate Glass | |
5 cm | |
Flask Kit | |
3 lb | |
Joint | |
5,9 cm |
100 ml | |
1,96 in | |
Parte superior e inferior de vidrio, junta tórica de caucho de silicona | |
19/38 | |
Reusable | |
Plano | |
1.4 kg |