Learn More
Labconco™ Conjunto de matraz de liofilización Lyph-Lock™ con juntas cónicas 19/38 estándar
Un matraz Lyph-Lock completo incluye una parte superior e inferior de vidrio y un anillo de caucho
Marca:  Labconco™ 7550200
406.83 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15113035
  • 410.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Descripción
Un matraz Lyph-Lock completo incluye una parte superior e inferior de vidrio y un anillo de caucho
Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima y se garantice una liofilización eficiente. Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización (se venden por separado).
Especificaciones
Especificaciones
1,33 in
Borosilicate Glass
6,7 cm
Flask Kit
3 lb
Joint
34 mm
50 ml
2,63 in
Parte superior e inferior de vidrio, junta tórica de caucho de silicona
19/38
Reusable
Plano
1.4 kg
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Labconco™ Conjunto de matraz de liofilización Lyph-Lock™ con juntas cónicas 19/38 estándar > Capacidad: 50 ml