Learn More
Labconco™ General Glove Box: Mechanical/Electrical Straight Pass–Through Kits
Accesorios para caja de guantes Labconco General
58.15€ - 223.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Caja de guantes Precise™, caja de pesaje XPert™ |
---|---|
Tipo de producto | Kits mecánicos o eléctricos de paso recto |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Peso (imperial) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Peso (imperial) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13428469
|
Labconco™
5240700 |
Kits mecánicos o eléctricos de paso recto | 0,5 lb | 3 puertos de paso con intervalos de 0,23/0,39, 0,23/0,53 y 0,45/0,70 de D.I. Intervalos |
58.15€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13458469
|
Labconco™
5240800 |
Kits mecánicos o eléctricos de paso recto | 1 lb | – |
223.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Para usarse con la caja de guantes Labconco General
Especificaciones
Caja de guantes Precise™, caja de pesaje XPert™ | |
Kits mecánicos o eléctricos de paso recto |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Labconco™ General Glove Box: Mechanical/Electrical Straight Pass–Through Kits