Learn More
Labconco™ General Glove Box: Mechanical/Electrical Straight Pass–Through Kits
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Para usarse con la caja de guantes Labconco General
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Caja de guantes Precise™, caja de pesaje XPert™, XPert Weigh Box |
| Peso (imperial) | 0,5 lb |
| Peso (métrico) | 0,2 Kg |
| Incluye | 3 puertos de paso con intervalos de 0,23/0,39, 0,23/0,53 y 0,45/0,70 de D.I. Intervalos |
| Tipo de producto | Kits mecánicos o eléctricos de paso recto |