Learn More
Labconco™ Trampas de frío CentriVap™ -105
Recoge el líquido evaporado de un concentrador CentriVap, protegiendo una bomba de vacío complementaria de líquidos con punto de congelación muy bajo
9385.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo | Sobremesa |
Para utilizar con (equipo) | Disolvente de punto de congelación muy bajo |
Intervalo de temperatura (métrico) | de -105 °C |
Anchura (imperial) | 24,1 in |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12695345
|
Labconco™
7385030 |
230 V/50 Hz | Schuko |
9385.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Recoge el líquido evaporado de un concentrador CentriVap, protegiendo una bomba de vacío complementaria de líquidos con punto de congelación muy bajo
- Acero inoxidable pulido y exterior de acero con revestimiento de epoxi blanco con detalles en azul;
- Gráfico de temperatura que se ilumina en verde cuando la bobina del colector alcanza la temperatura de funcionamiento de – 65 °C
- El sistema de refrigeración sin HCFC con dos compresores de 1/3 hp reduce la trampa de frío a – 105 °C (– 157 °F) en menos de 40 minutos
- Colector de acero inoxidable de 4 l
- Tapa acrílica con dos racores de desconexión rápida para la conexión a un concentrador CentriVap
- Puerto de drenaje de acero inoxidable con válvula de nailon resistente a la corrosión
- Pinza de puesta a tierra e interruptor de encendido/apagado
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Disolvente de punto de congelación muy bajo | |
24,1 in | |
17,6 in | |
23,9 in | |
170 lb |
Sobremesa | |
de -105 °C | |
61,2 cm | |
44,7 cm | |
60,7 cm | |
77 kg |