Learn More
Labconco™ Trampas de frío CentriVap™ -105
Código de producto. 12695345 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Tipo de tapón:
Schuko
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Requisitos eléctricos Tipo de tapón Tamaño de la unidad
12695345 230 V/50 Hz Schuko 1 PCS
1 options
Código de producto. 12695345 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7385030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Recoge el líquido evaporado de un concentrador CentriVap, protegiendo una bomba de vacío complementaria de líquidos con punto de congelación muy bajo
Recoge el líquido evaporado de un concentrador CentriVap, protegiendo una bomba de vacío complementaria de líquidos con punto de congelación muy bajo
  • Acero inoxidable pulido y exterior de acero con revestimiento de epoxi blanco con detalles en azul;
  • Gráfico de temperatura que se ilumina en verde cuando la bobina del colector alcanza la temperatura de funcionamiento de – 65 °C
  • El sistema de refrigeración sin HCFC con dos compresores de 1/3 hp reduce la trampa de frío a – 105 °C (– 157 °F) en menos de 40 minutos
  • Colector de acero inoxidable de 4 l
  • Tapa acrílica con dos racores de desconexión rápida para la conexión a un concentrador CentriVap
  • Puerto de drenaje de acero inoxidable con válvula de nailon resistente a la corrosión
  • Pinza de puesta a tierra e interruptor de encendido/apagado
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Material Acero inoxidable
Tipo Sobremesa
Para utilizar con (equipo) Disolvente de punto de congelación muy bajo
Tipo de tapón Schuko
Intervalo de temperatura (métrico) de -105 °C
Anchura (imperial) 24,1 in
Anchura (métrico) 61,2 cm
Altura (imperial) 17,6 in
Altura (métrico) 44,7 cm
Fondo (imperial) 23,9 in
Fondo (métrico) 60,7 cm
Peso (imperial) 170 lb
Peso (métrico) 77 kg
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz