missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Detergent Lab Vision™ Tween™ 20

Reduzca la tinción de fondo y mejore la propagación de reactivos en procedimientos automatizados y manuales con el detergente Epredia™ Lab Vision™ Tween™ 20.

Marca:  Epredia™ TA-125-TW

61.71 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.


Código de producto. 12643977

  • 76.90€ / 125 ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Reduzca la tinción de fondo y mejore la propagación de reactivos en procedimientos automatizados y manuales con el detergente Thermo Scientific™ Lab Vision™ Tween™ 20.

Recomendada para:

Inmunohistoquímica.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Tween™ 20
Almacenar a temperatura ambiente
125 mL
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Epredia™ Detergent Lab Vision™ Tween™ 20 > 125 ml

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado