Learn More
Mucin 3 (MUC3) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Mucin 3 (MUC3) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
146.88€ - 673.20€
Especificaciones
Antígeno Mucin 3 (MUC3) Ab-2
Clon 1143/B7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12600097
Ver documentos
Epredia
MS-1734-P0
200μg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12610097
Ver documentos
Epredia
MS-1734-P1
200μg/mL 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12690087
Ver documentos
Epredia
MS-1734-P
200μg/mL 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12620097
Ver documentos
Epredia
MS-1734-P1ABX
1mg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12630097
Ver documentos
Epredia
MS-1734-PABX
1mg/mL 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Mucin 3 (MUC3) is a glycoprotein. Distributed in colon and rectum, and to a lesser extent in breast, lung and salivary gland tissues.
Host Species: Mouse
Clone: 1143/B7
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Tandem repeats of the human MUC3
Immunogen: MUC3 tandem repeat peptide
Molecular Weight: High
Positive Control: Colon CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
Mucin 3 (MUC3) Ab-2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Cancer and Tumor Biology
MUC3 tandem repeat peptide
Primary
1143/B7
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human
IgG2a
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Mucin 3 (MUC3) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™