Learn More
Mucin 3 (MUC3) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Código de producto. 12600097 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
Concentración:
1mg/mL
200μg/mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
200 microlitros
500 microlitros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Concentración unitSize
12600097 100 μL 200μg/mL 100 microlitros
12610097 500 μL 200μg/mL 500 microlitros
12690087 1 mL 200μg/mL 1 ml
12620097 100 μL 1mg/mL 100 microlitros
12630097 200 μL 1mg/mL 200 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12600097 Proveedor Epredia N.º de proveedor MS1734P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Epredia™ Mucin 3 (MUC3) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Mucin 3 (MUC3) is a glycoprotein. Distributed in colon and rectum, and to a lesser extent in breast, lung and salivary gland tissues.
Host Species: Mouse
Clone: 1143/B7
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Tandem repeats of the human MUC3
Immunogen: MUC3 tandem repeat peptide
Molecular Weight: High
Positive Control: Colon CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Mucin 3 (MUC3) Ab-2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1143/B7
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MUC3 tandem repeat peptide
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer and Tumor Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Formulario Concentrated
Isotype IgG2a