Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Fast-Red Substrate System, 12 Fast Red Tablets; 60mL Naphthol Phosphate Substrate
Employ a widely used chromogen for immunohistochemical staining and immunoblotting Epredia™ Lab Vision™ Fast-Red Substrate System.
194.00€
Especificaciones
Tipo de cromógeno | Fast Red Tablets |
---|---|
Línea de productos | Lab Vision™ |
Tipo de sustrato | Naphthol Phosphate Substrate |
Requisitos de almacenamiento | Store at 2° to 8°C |
Código de producto | Marca | Cantidad de sustrato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad de sustrato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12663947
|
Epredia™
TA-060-AF |
60mL | |||||||
Descripción
In the presence of alkaline phosphatase enzyme, Fast-Red produces a bright red precipitate that is soluble in alcohol.Includes:
TA-060-AF: 12 Fast-Red Tablets (TA-012-AFC), 60mL Naphthol Phosphate Substrate (TA-060-AFS)
TA-125-AF: 25 Fast-Red Tablets (TA-025-AFC), 125mL Naphthol Phosphate Substrate (TA-125-AFS)
Especificaciones
Fast Red Tablets | |
Lab Vision™ | |
Naphthol Phosphate Substrate | |
Store at 2° to 8°C |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 18 Months
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.