missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Fast-Red Substrate System, 12 Fast Red Tablets; 60mL Naphthol Phosphate Substrate
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad de sustrato:
60 mL
Tamaño de la unidad:
60 ml
Descripción
In the presence of alkaline phosphatase enzyme, Fast-Red produces a bright red precipitate that is soluble in alcohol.
Includes:
TA-060-AF: 12 Fast-Red Tablets (TA-012-AFC), 60mL Naphthol Phosphate Substrate (TA-060-AFS)
TA-125-AF: 25 Fast-Red Tablets (TA-025-AFC), 125mL Naphthol Phosphate Substrate (TA-125-AFS)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad cromogénica | 12 Tablets |
| Tipo de cromógeno | Fast Red Tablets |
| Línea de productos | Lab Vision™ |
| Cantidad | 12 Tablets, 60 mL Substrate |
| Tipo de sustrato | Naphthol Phosphate Substrate |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 2° to 8°C |
| Cantidad de sustrato | 60 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido