Learn More
DOG1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Dog1, Mouse Monoclonal Antibody.
132.00€ - 480.00€
Especificaciones
Antígeno | Dog1 |
---|---|
Clon | 1.1 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Conjugado | Unconjugated |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12670487
|
Epredia
MS-1933-P0 |
Purified | 100 μL |
132.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12680487
|
Epredia
MS-1933-P |
Purified | 1 mL |
480.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12600497
|
Epredia
MS-1933-R7 |
Ready-to-Use | 7 mL |
334.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12610497
|
Epredia
MS-1933-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
DOG1 is a cell surface protein of unknown function selectively expressed in gastrointestinal stromal tumors (GIST). Among GIST cases with KIT mutations the DOG1 antibody identified 11% more cases than c-Kit antibody1. DOG1 identifies vast majority of both c-Kit negative and PDGFRA mutated GIST cases that may still benefit from imatinib mesylate (Gleevac), an inhibitor of the kit tyrosine kinase2. In addition, DOG1 immunoreactivity is seen in fewer cases of mesanchymal, epithelial tumors and melanomas when compared with c-Kit. The use of this highly sensitive and specific novel marker will increase the accuracy of GIST diagnosis.Host Species: Mouse
Clone: 1.1
Isotype: Unknown
Species Reactivity: Human. Others not known.
Immunogen: Synthetic peptide of human DOG1
Molecular Weight: 78 kDa
Positive Control: Gastrointestinal Stromal Tumors
Cellular Localization: Cytoplasmic and Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Dog1 | |
Immunohistochemistry | |
Mouse | |
Primary |
1.1 | |
Unconjugated | |
Synthetic peptide of human Dog1 |