missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DOG1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™

Código de producto. 12610497 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
1 mL
7 mL
12 mL
Formulario:
Purified
Ready-to-Use
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
12 ml
7 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulario unitSize
12610497 12 mL Ready-to-Use 12 ml
12670487 100 μL Purified 100 microlitros
12680487 1 mL Purified 1 ml
12600497 7 mL Ready-to-Use 7 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12610497 Proveedor Epredia N.º de proveedor MS1933RQ

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Dog1, Mouse Monoclonal Antibody.

DOG1 is a cell surface protein of unknown function selectively expressed in gastrointestinal stromal tumors (GIST). Among GIST cases with KIT mutations the DOG1 antibody identified 11% more cases than c-Kit antibody1. DOG1 identifies vast majority of both c-Kit negative and PDGFRA mutated GIST cases that may still benefit from imatinib mesylate (Gleevac), an inhibitor of the kit tyrosine kinase2. In addition, DOG1 immunoreactivity is seen in fewer cases of mesanchymal, epithelial tumors and melanomas when compared with c-Kit. The use of this highly sensitive and specific novel marker will increase the accuracy of GIST diagnosis.

Host Species: Mouse

Clone: 1.1

Isotype: Unknown

Species Reactivity: Human. Others not known.

Immunogen: Synthetic peptide of human DOG1

Molecular Weight: 78 kDa

Positive Control: Gastrointestinal Stromal Tumors

Cellular Localization: Cytoplasmic and Membrane

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dog1
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clon 1.1
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide of human Dog1
Cantidad 12 mL
Primario o secundario Primary
Formulario Ready-to-Use
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.