missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Cytokeratin 18 Rabbit Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Cytokeratin 18, Rabbit Monoclonal Antibody.
209.10€ - 962.00€
Especificaciones
Antígeno | Cytokeratin 18 |
---|---|
Clon | E431-1 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12693627
|
Epredia™
RM-2108-S |
Concentrated | 1 mL |
962.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12603637
|
Epredia™
RM-2108-S0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12673627
|
Epredia™
RM-2108-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12683627
|
Epredia™
RM-2108-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Cytokeratin 18, which belongs to the type A (acidic) subfamily of low molecular weight keratins, exists in combination with cytokeratin 8. Tissues from gastrointestinal tract, respiratory tract and urogenital tract, as well as endocrine and exocrine tissues and mesothelial cells are positive for cytokeratin 18. Typically, it is absent in squamous cell carcinoma.Host Species: Rabbit
Clone: E431-1
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not known.
Immunogen: A synthetic peptide corresponding to residues of the human CK18
Molecular Weight: 45 kDa
Positive Control: Mesothelioma, Pancreas
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Cytokeratin 18 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
A synthetic peptide corresponding to residues of the human CK18 |
E431-1 | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
Cancer and Tumor Biology | |
Primary |