Learn More
CD68/Macrophage Marker Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD68/Macrophage Marker Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
Marca:  Epredia MS-397-RQ
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12611327
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
CD68 is expressed on macrophages and monocytes.
Host Species: Mouse
Clone: KP1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Monkey, Cat and Rat. Does not react with pig, dog and chicken.
Epitope: Not determined
Immunogen: Subcellular fraction of human alveolar macrophages
Molecular Weight: 110 kDa
Positive Control: Tonsil, lymph node, or spleen
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CD68/Macrophage Marker Ab-3
Monoclonal
Unconjugated
Subcellular fraction of human alveolar macrophages
IVD
Primary
Immunohistochemistry (Paraffin)
KP1
Mouse
12 mL
Hematopoietic
Supernatant
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
CD68/Macrophage Marker Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™ > 12mL; Unlabeled; Ready to Use