Learn More
CD29 (Integrin β-1) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, immunofluorescence, and flow cytometry experiments with Epredia™ CD29 (Integrin β-1) Ab-1.
Marca:  Epredia MS-596-PABX
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12671707
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
CD29 (Integrin beta-1) Ab-1
Monoclonal
1mg/mL
Mouse
200 μL
Cell Adhesion
Human, Pig
IgG2a κ
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
4B7R
Unconjugated
Human melanoma VplusB2 cell line
RUO
Primary
Concentrated
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
CD29 (Integrin β-1) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™ > 200μL; 1mg/mL; Unlabeled; Purified without BSA and azide