Descripción
Host Species: Mouse
Clone: 4B7R
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Pig. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Human melanoma V+B2 cell line
Molecular Weight: 110kDa (nonreducing) and 130 (reducing)
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Frozen)
- Immunofluorescence
- Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD29 (Integrin beta-1) Ab-1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 4B7R |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human melanoma VplusB2 cell line |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |