Learn More
CD29 (Integrin β-1) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, immunofluorescence, and flow cytometry experiments with Epredia™ CD29 (Integrin β-1) Ab-1.
Marca:  Epredia MS-596-P
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12631707
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
CD29 (Integrin beta-1) Ab-1
Monoclonal
200μg/mL
Mouse
1 mL
Cell Adhesion
Human, Pig
IgG2a κ
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
4B7R
Unconjugated
Human melanoma VplusB2 cell line
RUO
Primary
Concentrated
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
CD29 (Integrin β-1) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™ > 1mL; 200μg/mL; Unlabeled; Purified with BSA and azide