Learn More
Actin, Smooth Muscle, Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunofluorescence experiments with Epredia™ Actin, Smooth Muscle Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
110.16€ - 473.00€
Especificaciones
Antígeno | Actin, Smooth Muscle Ab-1 |
---|---|
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Especie del huésped | Mouse |
Estado normativo | IVD |
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12669076
|
Epredia
MS-113-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
435.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12699076
|
Epredia
MS-113-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
323.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12679076
|
Epredia
MS-113-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
408.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12649086
|
Epredia
MS-113-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
188.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12659086
|
Epredia
MS-113-RQ |
Ready-to-Use | Unconjugated | 12 mL |
283.00€
12 ml |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12619086
|
Epredia
MS-113-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12659076
|
Epredia
MS-113-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12649076
|
Epredia
MS-113-B |
Concentrated | Biotin | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12689076
|
Epredia
MS-113-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12609086
|
Epredia
MS-113-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: 1A4; also known as asm-1
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human, Baboon, Cow, Rabbit, Mouse, Rat and Chicken. Others not known.
Epitope: Acetyl group and the first four amino acids on the N-terminal end of the peptidic chain of α-smooth actin
Immunogen: N-terminal decapeptide of α-smooth muscle isoform of actin; acetylated at the N-terminus
Positive Control: Smooth muscle or leiomyosarcoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Immunofluorescence
Especificaciones
Actin, Smooth Muscle Ab-1 | |
Monoclonal | |
IVD | |
N-terminal decapeptide of alpha-smooth muscle isoform of actin; acetylated at the N-terminus |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Mouse | |
Muscle Biology | |
Primary |