Learn More
Actin, Smooth Muscle, Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunofluorescence experiments with Epredia™ Actin, Smooth Muscle Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
Marca: Epredia MS-113-P
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: 1A4; also known as asm-1
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human, Baboon, Cow, Rabbit, Mouse, Rat and Chicken. Others not known.
Epitope: Acetyl group and the first four amino acids on the N-terminal end of the peptidic chain of α-smooth actin
Immunogen: N-terminal decapeptide of α-smooth muscle isoform of actin; acetylated at the N-terminus
Positive Control: Smooth muscle or leiomyosarcoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Immunofluorescence
Especificaciones
Actin, Smooth Muscle Ab-1 | |
Monoclonal | |
40μg/mL | |
Mouse | |
1 mL | |
Muscle Biology | |
Bovine, Chicken, Human, Mouse, Non-human Primate, Rabbit, Rat | |
IgG2a κ |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
1A4; also known as asm-1 | |
Unconjugated | |
N-terminal decapeptide of alpha-smooth muscle isoform of actin; acetylated at the N-terminus | |
IVD | |
Primary | |
Concentrated |
Seguridad y manipulación
- 10% Neutral Buffered Formalin w/ Phloxine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: formaldehyde, methanol