Learn More
L-valina, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
277.00€ - 1680.00€
CAS | 72-18-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H11NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 117.15 |
Número MDL | MFCD00064220 |
Clave InChI | KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N |
Sinónimo | l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latinMostrar más |
PubChem CID | 6287 |
ChEBI | CHEBI:16414 |
Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-metilbutanoico |
SMILES | CC(C)[C@H](N)C(O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15507974
|
Avantor J.T.Baker
2095-05 |
100 g | Frasco de polietileno |
277.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15517974
|
Avantor J.T.Baker
2095-06 |
1 kg | Frasco de polietileno |
1680.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
72-18-4 | |
117.15 | |
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N | |
6287 | |
Ácido (2S)-2-amino-3-metilbutanoico |
C5H11NO2 | |
MFCD00064220 | |
l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latinMostrar más | |
CHEBI:16414 | |
CC(C)[C@H](N)C(O)=O |
Especificaciones
L-Valine | |
C5H11NO2 | |
l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin | |
CC(C)[C@H](N)C(O)=O | |
117.15 | |
CHEBI:16414 | |
1L = 1.23kg |
72-18-4 | |
MFCD00064220 | |
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N | |
Ácido (2S)-2-amino-3-metilbutanoico | |
6287 | |
117.15 | |
Multicomponente/USP |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
L-valina, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™