Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Valine |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.15 |
| Gravedad específica | 1L = 1.23kg |
| Grado | Multicomponente/USP |