Learn More
Abnova™ KRT20 Recombinant Protein
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH31559 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID de gen (Entrez) | 54474 |
Peso molecular | 72.38 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16120563
|
Abnova™
H00054474-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16130563
|
Abnova™
H00054474-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
AAH31559 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
72.38 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
KRT20 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
54474 | |
KRT20 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MDFSRRSFHRSLSSSLQAPVVSTVGMQRLGTTPSVYGGAGGRGIRISNSRHTVNYGSDLTGGGDLFVGNEKMAMQNLNDRLASYLEKVRTLEQSNSKLEVQIKQWYETNAPRAGRDYSAYYRQIEELRSQIKDAQLQNARCVLQIDNAKLAAEDFRLKYETERGIRLTVEADLQGLNKVFDDLTLHKTDLEIQIEELNKDLALLKKEHQEEVDGLHKHLGNTVNVEVDAAPGLNLGVIMNEMRQKYEVMAQKNLQEAKEQFERQTAVLQQQVTVNTEELKGTEVQLTELRRTSQSLEIELQSHLSMKESLEHTLEETKARYSSQLANLQSLLSSLEAQLMQIRSNMERQNNEYHILLDIKTRLEQEIATYRRLLEGEDVKTTEYQLSTLEERDIKKTRKIKTVVQEVVDGKVVSSEVKEVEENI | |
CD20/CK20/K20/KRT21/MGC35423 | |
KRT20 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Abnova™ KRT20 Recombinant Protein