Learn More
DWK Life Sciences Vial con tapa Kimble™ con tope plano de vidrio de borosilicato N-51A
Con o sin cierre
130.00€
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio de borosilicato
Modelo Parte superior normal
Cantidad 144/Paq.
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11853183
Ver documentos
DWK Life Sciences
60965D-1
4 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Viales TITESEAL™
  • Partes superiores planas.
  • El elemento 60965D1 se suministra con tapones de plástico con estilo de conector de fondo abierto, sin acoplar
  • Fabricado con vidrio de borosilicato de dilatación 51
  • Cumplen los requisitos de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM E 438, tipo I, clase B.
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Vidrio de borosilicato
Parte superior normal
144/Paq.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
DWK Life Sciences Vial con tapa Kimble™ con tope plano de vidrio de borosilicato N-51A