Learn More
DWK Life Sciences Vial con tapa Kimble™ con tope plano de vidrio de borosilicato N-51A
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
Descripción
- Paredes resistentes para evitar roturas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 4 ml |
| Altura (imperial) | 1,77 in |
| Modelo | Parte superior normal |
| Volumen (imperial) | 1 dracma |
| Material del cierre | Plástico |
| Tipo de tapón | Con cierres de plástico modelo tapón de fondo abierto Titeseal™, no acoplados |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Mostrar más |