Learn More
DWK Life Sciences Componentes de repuesto de adaptador de flujo Kontes™ Kimble™ para columnas CHROMAFLEX™
Soportes de lecho de HDPE de repuesto para adaptadores de flujo CHROMAFLEX™
170.00€
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11843063
|
DWK Life Sciences
420811-2020 |
2,5 cm |
170.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Soporte de lecho de HDPE
- Soporte de lecho de HDPE de 20 μm
- Modelos de 1 cm, 2,5 cm y 4,8 cm
- Caja de 10 unidades
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DWK Life Sciences Componentes de repuesto de adaptador de flujo Kontes™ Kimble™ para columnas CHROMAFLEX™