Learn More
DWK Life Sciences Componentes de repuesto de adaptador de flujo Kontes™ Kimble™ para columnas CHROMAFLEX™
Código de producto. 11843063
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 11843063
Marca: DWK Life Sciences 4208112020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soportes de lecho de HDPE de repuesto para adaptadores de flujo CHROMAFLEX™
  • Soporte de lecho de HDPE
  • Soporte de lecho de HDPE de 20 μm
  • Modelos de 1 cm, 2,5 cm y 4,8 cm
  • Caja de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 2,5 cm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)