Learn More
DWK Life Sciences Matraz de extracción de grasa Kimble™ Kontes™ Mojonnier™
Para el análisis de productos lácteos
127.92€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 25 mL |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Para extracción de grasa, examen de productos lácteos |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16286160
|
DWK Life Sciences
617600-0025 |
Fat Extraction Flask |
127.92€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Para el análisis de productos lácteos
- Capacity: 25mL
Mojonnier Flask
- Settling chamber at the lower portion has a capacity of ∽25mL
- Diameter of extraction chamber is 1.375 in. (35mm)
- Top opening has a pouring lip which is tooled for a rubber stopper
- Supplied with a black, phenolic cap with PTFE-faced white rubber liner
- GPI thread finish: 24-410
Especificaciones
25 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
Para extracción de grasa, examen de productos lácteos |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DWK Life Sciences Matraz de extracción de grasa Kimble™ Kontes™ Mojonnier™