Learn More
DWK Life Sciences Matraz de extracción de grasa Kimble™ Kontes™ Mojonnier™
Descripción
Para el análisis de productos lácteos
- Capacidad: 25mL
Matraz Mojonnier
- La cámara de sedimentación en la parte inferior tiene una capacidad de ∽25 ml
- El diámetro de la cámara de extracción es de 35 mm (1,375 pulg.)
- La abertura superior tiene un borde de vertido labrado para un tapón de caucho
- Se suministra con un tapón fenólico negro con revestimiento de caucho blanco con superficie de PTFE
- Acabado de rosca GPI: 24-410
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Matraz (se utiliza con tapón de tamaño 0; se vende por separado) |
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Para extracción de grasa, examen de productos lácteos |
| Altura (imperial) | 3,14 in |
| Altura (métrico) | 8 cm |
| Tipo de producto | Matraz de extracción de grasa |
| Anchura (métrico) | 192 mm |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Desechables | Reusable |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?