Learn More
DWK Life Sciences Embudos de separación Squibb KIMAX™ con llave de paso con tapón de PTFE
No requieren grasa
678.30€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM E1096, Tipo IV |
Para utilizar con (aplicación) | Elimina la contaminación |
Longitud del tubo (métrico) | 60mm |
Material del tope | Vidrio |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Llaves de paso | Número de tapón | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Llaves de paso | Número de tapón | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15142388
|
DWK Life Sciences
29048F-125 |
125 ml | 2; PTFE | 22 | 2/paquete | |||||||
Descripción
Do not require grease
Tubos inferiores fabricados con tubos de diámetro amplio para drenar el líquido completamente cuando se cierra la llave de paso.
- Eliminan la contaminación
- No se adhieren ni congelan
Información de órdenes
Longitudes del tubo, 60 mm.
Compliance
Diseñados a partir de la norma ASTM™ E 1096-86.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Elimina la contaminación | |
Vidrio |
ASTM E1096, Tipo IV | |
60mm | |
Embudo de separación Squibb |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DWK Life Sciences Embudos de separación Squibb KIMAX™ con llave de paso con tapón de PTFE