Learn More
DWK Life Sciences Embudos de separación Squibb KIMAX™ con llave de paso con tapón de PTFE
Código de producto. 15142388
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
Llaves de paso:
2; PTFE
Número de tapón:
22
Cantidad:
2/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) Llaves de paso Número de tapón Cantidad Tamaño de la unidad
15142388 125 ml 2; PTFE 22 2/paquete paquete de 4
1 options
Código de producto. 15142388 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 29048F125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
No requieren grasa
Do not require grease
Tubos inferiores fabricados con tubos de diámetro amplio para drenar el líquido completamente cuando se cierra la llave de paso.
  • Eliminan la contaminación
  • No se adhieren ni congelan
Información de órdenes
Longitudes del tubo, 60 mm.
Compliance
Diseñados a partir de la norma ASTM™ E 1096-86.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ASTM E1096, Tipo IV
Para utilizar con (aplicación) Elimina la contaminación
Longitud del tubo (métrico) 60mm
Cantidad 2/paquete
Llaves de paso 2; PTFE
Material del tope Vidrio
Número de tapón 22
Tipo de producto Embudo de separación Squibb