Learn More
DWK Life Sciences™ Conjunto completo de aparato de destilación Kimble™ KIMAX™
Conjunto completo
800.00€
Especificaciones
Tipo | Aparatos de destilación |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Certificaciones/conformidad | USP Tipo I y ASTM E438 Tipo I, Clase A |
Junta cónica estándar | 19/38 |
Código de producto | Marca | Capacidad | N.º de tope cónico estándar | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | N.º de tope cónico estándar | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12754037
|
DWK Life Sciences™
21500-1000 |
33,81 oz, 1000 ml | 27 | Destilación de uso general y destilación de fenoles |
800.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Se utiliza para destilar pequeñas cantidades de agua o en el método APHA 4500-NH3 para determinar el nitrógeno (amoníaco) en agua potable purificada, agua natural y aguas residuales altamente purificadas (concentración, <20μ g/l)
Especificaciones
Aparatos de destilación | |
Vidrio de borosilicato | |
USP Tipo I y ASTM E438 Tipo I, Clase A | |
19/38 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DWK Life Sciences™ Conjunto completo de aparato de destilación Kimble™ KIMAX™