Learn More
DWK Life Sciences™ Conjunto completo de aparato de destilación Kimble™ KIMAX™
Código de producto. 12754037 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
33,81 oz, 1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12754037 33,81 oz, 1000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 12754037 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 215001000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-07-2027
Includes
  • Matraz de fondo plano de 500 o 1000 ml
  • Cabezal de destilación con tapón para uniones cónicas estándar 19/38
  • Condensador Graham con revestimiento (200 mm) con tapón superior cónico estándar 19/38
Conjunto completo
Se utiliza para destilar pequeñas cantidades de agua o en el método APHA 4500-NH3 para determinar el nitrógeno (amoníaco) en agua potable purificada, agua natural y aguas residuales altamente purificadas (concentración, <20μ g/l)
Especificaciones
Incluye Matraz de fondo plano de 500 o 1000 ml, cabezal de destilación con tapón para unión 19/38, condensador Graham revestido con junta superior 19/38
Para utilizar con (aplicación) Destilación de uso general y destilación de fenoles
Tipo Aparatos de destilación
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad 33,81 oz, 1000 ml
Certificaciones/conformidad USP Tipo I y ASTM E438 Tipo I, Clase A
Capacidad (métrico) 1000 ml
N.º de tope cónico estándar 27
Junta cónica estándar 19/38
Capacidad (imperial) 33,81 oz